Merck
QBD11000
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H33F4NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
635.60
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Fmoc
amine
ester
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C32H33F4NO8/c33-26-19-27(34)30(36)31(29(26)35)45-28(38)9-11-40-13-15-42-17-18-43-16-14-41-12-10-37-32(39)44-20-25-23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-8,19,25H,9-18,20H2,(H,37,39)
Klucz InChI
WHOLLFBFIYSCEW-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Fmoc-N-amido-dPEG ®₄-TFP ester może być użyty do wprowadzenia łącznika dPEG i estru TFP podczas syntezy peptydów.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)