Merck
LIGHTOX23
Sigma-Aldrich
LightOx23
≥95% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.43
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
powder
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Fluorescence microscopy, fluorescent retinoid binding assay, fluorescence spectroscopy.
Działania biochem./fizjol.
Weak ligand for retinoic acid receptor proteins
Cechy i korzyści
LightOx23 is a synthetic analogue of all-trans-retinoic acid (ATRA), that exhibits solvatochromatic fluorescence emission when excited with UV or 405 nm light. The compound is a weak ligand for the retinoic acid receptor proteins (RARs) and related cellular retinoic acid binding proteins (CRABPI/II) and can, therefore, be used as a replacement for ATRA in cellular assays involving retinoid signaling processes. LightOx23 can be utilised to study retinoid behaviour using fluorescence microscopy, employed in a competitive fluorometric ligand-binding assay for direct determination of the strength of binding of non-fluorescent retinoids to a protein target, and as a fluorophore in fluorescence spectroscopy.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Inne uwagi
Chemical Equivalency 1ea=1mg
Informacje prawne
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
Fluorescencyjne analogi kwasu retinowego do stosowania w obrazowaniu komórkowym, testach wiązania białko-ligand i cytometrii przepływowej w celu ominięcia tradycyjnych problemów związanych z sondami fluorescencyjnymi.