Merck
QBD10554
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®24-TFP ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H108F4N2O29
Masa cząsteczkowa:
1445.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O
Klucz InChI
ROVWSNWDFQZUAW-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Estry MAL-986924-TFP to heterobifunkcyjny, liniowy odczynnik sieciujący zawierający grupę maleimidową na jednym końcu ramienia dystansowego o pojedynczej masie cząsteczkowej 9869 i aktywny ester reagujący z aminą na drugim końcu. Grupa maleimidowa łatwo i specyficznie reaguje z wolnymi grupami sulfhydrylowymi w środowisku wodnym przy pH 6,5-7,5. Ester 2,3,5,6-tetrafluorofenylu (TFP) jest szeroko stosowany w reakcjach z aminami pierwszorzędowymi. Reakcje TFP-amina mogą być przeprowadzane w rozpuszczalniku wodnym lub organicznym. Rozpórka 9869 jest hydrofilowa i nieimmunogenna. Ponieważ jest to produkt o pojedynczej masie cząsteczkowej, zapewnia użytkownikowi precyzyjną kontrolę przestrzenną. Dystans 9869 poprawia również rozpuszczalność w wodzie, zmniejsza immunogenność i zwiększa objętość hydrodynamiczną koniugatu. Zwiększona objętość hydrodynamiczna skutkuje dłuższym okresem półtrwania w surowicy in vivo.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10554-1000MG4061832877952
QBD10554-100MG4061832877969