Merck
880175P
Avanti
C16 Ceramide-suc-PEG2K-maleimide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-palmitoyl-sphingosine-{1-[succinyl(polyethylene glycol)2000]-N-maleimide}
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C135H258N4O52
Masa cząsteczkowa:
2769.49
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99 (TLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Targeted drug delivery
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)