Merck
QBD10995
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®8-NHS ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H52N2O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
760.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Fmoc
NHS ester
amine
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
InChI
1S/C38H52N2O14/c41-35-9-10-36(42)40(35)54-37(43)11-13-45-15-17-47-19-21-49-23-25-51-27-28-52-26-24-50-22-20-48-18-16-46-14-12-39-38(44)53-29-34-32-7-3-1-5-30(32)31-6-2-4-8-33(31)34/h1-8,34H,9-29H2,(H,39,44)
Klucz InChI
AMSAHSNOOQLQOU-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester Fmoc-N-amido-dPEG ®₈-NHS może być użyty do wprowadzenia łącznika dPEG i estru NHS podczas syntezy peptydów.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)