Merck
QBD10642
Sigma-Aldrich
Lipoamido-dPEG®8-TFP ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H51F4NO11S2
Masa cząsteczkowa:
777.88
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC1CCSS1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
InChI
1S/C33H51F4NO11S2/c34-27-25-28(35)32(37)33(31(27)36)49-30(40)5-8-41-10-12-43-14-16-45-18-20-47-22-23-48-21-19-46-17-15-44-13-11-42-9-7-38-29(39)4-2-1-3-26-6-24-50-51-26/h25-26H,1-24H2,(H,38,39)
Klucz InChI
KWKVGZCJFANBFO-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester lipoamido-98698-TFP umożliwia sieciowanie cząsteczki z aminową grupą funkcyjną do powierzchni metalu, takiego jak złoto. Grupa lipoamidowa łatwo tworzy silne, stabilne wiązania datywne z metalami takimi jak złoto, podczas gdy grupa estrowa 2,3,5,6-tetrafluorofenylu (TFP) reaguje z aminami. Dystanse 9869 są hydrofilowymi, nieimmunogennymi, jednocząsteczkowymi związkami o dokładnej długości. Precyzyjna kontrola odstępów między usieciowanymi cząsteczkami jest możliwa dzięki tej pojedynczej masie cząsteczkowej. Dystanse 9869 poprawiają również rozpuszczalność cząsteczek docelowych w wodzie.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)