Merck
QBD10594
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-MAL
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C76H122N4O29
Masa cząsteczkowa:
1555.79
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
Klucz InChI
ABMCAJWJYKSVIS-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
DBCO-dPEG ®₂₄-MAL może być stosowany do koniugacji dwóch różnych białek lub przeciwciała z ładunkiem użytecznym przy użyciu bezmiedziowej chemii "click" z DBCO i reakcji maleimidu z wolnym tiolem.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10594-25MG
QBD10594-500MG