Kluczowe dokumenty
QBD10008
Biotin-dPEG®12-TFP ester
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O)OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F
InChI
1S/C43H69F4N3O16S/c44-33-31-34(45)40(47)42(39(33)46)66-38(52)5-7-54-9-11-56-13-15-58-17-19-60-21-23-62-25-27-64-29-30-65-28-26-63-24-22-61-20-18-59-16-14-57-12-10-55-8-6-48-37(51)4-2-1-3-36-41-35(32-67-36)49-43(53)50-41/h31,35-36,41H,1-30,32H2,(H,48,51)(H
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)