Merck
Q51545
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
2 atom % 15N, 99% (CP)
Synonim(y):
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Wzór liniowy:
H215NCO15NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
2 atom % 15N
Próba
99% (CP)
masa cząsteczkowa
60.09 by atom % calculation (2 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)