Kluczowe dokumenty
791946
Urea-13C,18O
99 atom % 13C, 95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CH4N218O
Masa cząsteczkowa:
63.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[18O]=[13C](N)N
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,4+2
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-URHJBJCFSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)