Merck
608440
Sigma-Aldrich
Urea-15N2,18O
95 atom % 18O, 99 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
H215NC18O15NH2
Masa cząsteczkowa:
64.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 15N
95 atom % 18O
Postać
solid
mp
132-135 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[15NH2]C([15NH2])=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1,4+2
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-WXMFRBONSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.