Merck
609927
Sigma-Aldrich
Urea-18O
95 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC18ONH2
Masa cząsteczkowa:
62.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
NC(N)=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i4+2
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-DOMIDYPGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)