Merck
485543
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Postać
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3][13CH](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1