Kluczowe dokumenty
P6513
2-Phenylethylamine hydrochloride
≥98%
Synonim(y):
β-Phenylethylamine hydrochloride, Phenethylamine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
powder
mp
220-222 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
Klucz InChI
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Multifunctional organic electrolyte additive for batteries: Research outlined a novel application of 2-Phenylethylamine hydrochloride in developing a multifunctional organic electrolyte additive for aqueous zinc ion batteries, enhancing the performance of polyaniline cathodes (Wang et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?