Merck
P43807
Sigma-Aldrich
4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
97%
Synonim(y):
4-Picolyl chloride hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6ClN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.03
Beilstein:
3689154
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
166-173 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].ClCc1ccncc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
Klucz InChI
ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)