Kluczowe dokumenty
P43602
3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
96%
Synonim(y):
3-Picolyl chloride hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
mp
137-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].ClCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
Klucz InChI
UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?