Kluczowe dokumenty
727520
2-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
Synonim(y):
α-Bromoquinaldine, 2-Quinolinylmethyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.08
Beilstein:
115410
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥96.5% (GC)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrCc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-6H,7H2
Klucz InChI
NNAYPIDFVQLEDK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
727520-1G | 4061826258880 |
727520-5G | 4061833331125 |