Kluczowe dokumenty
682179
2-(Bromomethyl)-6-methylpyridine
97%
Synonim(y):
6-Methyl-2-(bromomethyl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
38-42 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
WJFDCFHWFHCLIW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Yi-Shan Li et al.
Talanta, 218, 121143-121143 (2020-08-17)
Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors are incretin-based medications used as oral antidiabetic agents for the treatment of type 2 diabetes. However, DPP-4 inhibitors produce side effects like acute pancreatitis, upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, urinary tract infection, serious allergies, cardiovascular
Ying-Jung Wu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(28), 7405-7414 (2018-09-08)
In the clinic, ethosuximide is commonly used to treat generalized absence seizures but has recently been repurposed for other diseases. Because of adverse effects and drug interactions, high-throughput therapeutic drug monitoring of ethosuximide is necessary. Microextraction is a simple, effective