Kluczowe dokumenty
311308
1,4,7-Triazacyclononane
95%
Synonim(y):
Octahydro-1H-1,4,7-triazonine, Triethylenetriamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
bp
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
Klucz InChI
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?