Merck
311294
Sigma-Aldrich
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.28
Beilstein:
4174812
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
gęstość
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CCN(C)CCN(C)CC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful ligand for preparing transition metal complexes.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Inorganic Chemistry, 33, 3990-3990 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1780-1780 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 114, 10676-10676 (1992)