Merck
385638
Sigma-Aldrich
Di-(2-picolyl)amine
97%
Synonim(y):
Bis(2-pyridylmethyl)amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578 (lit.)
bp
139-141 °C/1 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble (partially miscible)(lit.)
gęstość
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C(NCc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H13N3/c1-3-7-14-11(5-1)9-13-10-12-6-2-4-8-15-12/h1-8,13H,9-10H2
Klucz InChI
KXZQYLBVMZGIKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Di-(2-pikolilo)amina (DPA), amina drugorzędowa zawierająca dwa podstawniki pikolilowe, działa jako ligand trójzębny ze względu na trzy donorowe atomy azotu. Jest powszechnie stosowana w chemii koordynacyjnej do syntezy kompleksów dwu-, trój- i dwujądrowych z różnymi jonami metali, w tym miedzi (Cu) i kadmu (Cd).
Zastosowanie
Di-(2-picolyl)amine can be used as:
  • A reactant to synthesize di(2-pyridylmethylamino)alkanoic esters using ω-iodoaliphatic carboxylic esters in the presence of triethylamine.
  • A ligand to synthesize iron complexes of di-(2-picolyl)amine by treating with iron trichloride, which can be used to catalyze the direct hydroxylation of benzene to phenol.
  • A reagent for the protection of carboxylic acids as carboxamides of bispicolylamine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M Stylianou et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(11), 3688-3699 (2017-03-04)
A new two-electron photosensitizer, H
Galina S Matouzenko et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(37), 9608-9618 (2011-08-24)
Two polymorphic modifications 1 and 3 of binuclear compound [{Fe(dpia)(NCS)(2)}(2)(bpe)] and pseudo-polymorphic modification [{Fe(dpia)(NCS)(2)}(2)(bpe)]·2CH(3)OH (2), where dpia = di-(2-picolyl)amine, bpe = 1,2-bis(4-pyridyl)ethene, were synthesized, and their structures, magnetic properties, and Mössbauer spectra were studied. Variable-temperature magnetic susceptibility measurements of three
Elena R Milaeva et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(19), 6817-6828 (2013-03-16)
A series of Zn, Mn, Fe, Co, and Ni complexes ([MX2L], X = Cl, OAc) of the novel di-(2-picolyl)amine ligand L with an antioxidant 2,6-di-tert-butylphenol pendant were synthesized and characterized by elemental analysis, IR, multinuclear NMR spectroscopy, MALDI-TOF mass spectrometry
Yaohui Xu et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(17) (2020-08-23)
Fe3O4@SiO2 nanospheres with a core-shell structure were synthesized and functionalized with bis(2-pyridylmethyl)amine (BPMA). The photoresponses of the as-obtained Fe3O4@SiO2-BPMA for Cr3+, Cd2+, Hg2+ and Pb2+ ions were evaluated through irradiation with a 352 nm ultraviolet lamp, and Fe3O4@SiO2-BPMA exhibited remarkable
H M Dhammika Bandara et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(14), 3932-3941 (2011-03-03)
Photocages have been used to elucidate the biological functions of various small molecules and Ca(2+) ; however, there are very few photocages available for other metal ions. ZinCleav-2 (1-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)-N,N,N',N'-tetrakis-pyridin-2-ylmethyl-ethane-1,2-diamine) is a second-generation photocage for Zn(2+) that releases the metal ion