Merck
P23407
Sigma-Aldrich
p-Phenylenediacetic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Beilstein:
1960342
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
248-252 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-1-2-8(4-3-7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
SLWIPPZWFZGHEU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanhong Jiang et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 16(3), 358-367 (2019-06-05)
SIRT5 is one of the seven members (SIRT1-7) of the mammalian sirtuin family of protein acyl-lysine deacylase enzymes. In recent years, important regulatory roles of SIRT5 in (patho)physiological conditions (e.g. metabolism and cancer) have been increasingly demonstrated. For a better
Pradhumna Mahat Chhetri et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
Four one-dimensional (1D) mercury(II) halide coordination polymers have been synthesized by using a semi-rigid N-donor ligand, 2,2'-(1,4-phenylene)-bis(N-(pyridin-3-yl)acetamide) (1,4-pbpa). While [Hg(1,4-pbpa)Cl₂·CH₃OH]n, 1, forms a sinusoidal chain, the complexes [Hg(1,4-pbpa)X₂]n (X = Cl, 2; Br, 3; I, 4) are helical. The sinusoidal