Kluczowe dokumenty
17383
Benzene-1,3,5-triacetic acid
≥97.0% (T)
Synonim(y):
1,3,5-Tris(carboxymethyl)benzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.22
Beilstein:
9300288
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (T)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cc(CC(O)=O)cc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H12O6/c13-10(14)4-7-1-8(5-11(15)16)3-9(2-7)6-12(17)18/h1-3H,4-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
AJEIBHNKBLRDNT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Building block and core molecule for generating diverse libraries in combinatorial chemistry; preparation of giant propeller molecules
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
J.S. Bradshaw et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 35, 519-519 (1998)
T Carell et al.
Chemistry & biology, 2(3), 171-183 (1995-03-01)
The increasing interest in combinatorial chemistry as a tool for the development of therapeutics has led to many new methods of creating molecular libraries of potential lead compounds. Current methods have made it possible to develop libraries of several million
S. Brandl et al.
J. Prakt. Chem., 338, 451-451 (1996)
L. Tong et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 7291-7291 (1997)