Merck
M070000
Sigma-Aldrich
4,5-Dicyanoimidazole
Synonim(y):
4,5-Imidazoledicarbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.10
Beilstein:
118208
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥99.0% (reversed phase HPLC)
zanieczyszczenia
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
solid white
mp
168-175 °C (lit.)
174-176 °C
przydatność
conforms to structure for H-NMR
ciąg SMILES
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
Klucz InChI
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew T Holden et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11420-11428 (2015-10-24)
The photolithographic fabrication of high-density DNA and RNA arrays on flexible and transparent plastic substrates is reported. The substrates are thin sheets of poly(ethylene terephthalate) (PET) coated with cross-linked polymer multilayers that present hydroxyl groups suitable for conventional phosphoramidite-based nucleic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M070000-100G
M070000-1KG4061833652510
M070000-C4061826591864