Merck
L4206
Sigma-Aldrich
3,5-Lutidine
≥98%
Synonim(y):
3,5-Dimethylpyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
Beilstein:
105682
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cncc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Michael Wleklinski et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(28), 18364-18373 (2015-06-25)
Electrospray ionization of metal salt solutions followed by ambient heating transforms the resulting salt clusters into new species, primarily naked ionic metal clusters. The experiment is done by passing the clusters through a heated coiled loop outside the mass spectrometer