Merck
142395
Sigma-Aldrich
3-Ethylpyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
Beilstein:
106479
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
MFEIKQPHQINPRI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Etylopirydyna jest składnikiem dymu papierosowego.
Zastosowanie
3-Etylopirydyna została wykorzystana do identyfikacji substancji toksycznych w roztworach dymu papierosowego i określenia ich skutecznych dawek przy użyciu testów biologicznych in vitro.
Działania biochem./fizjol.
3-Etylopirydyna jest rozkładana przez Gordonia nitida sp. LE31T wyizolowaną ze ścieków przemysłowych.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Shao-Chin Wu et al.
Biological research, 45(2), 101-109 (2012-10-26)
Cigarette smoke is known to be a serious health risk factor and considered reproductively toxic. In the current study, we investigated whether constituents of cigarette smoke, pyrazine, 2-ethylpyridine, and 3-ethylpyridine, adversely affect reproductive functioning such as oocyte maturation and sperm
G Melkonian et al.
Anatomy and embryology, 208(2), 109-120 (2004-03-31)
Chorioallantoic membranes (CAMs) were used to determine which extracellular matrix molecules play essential roles in growth and vascular development in vivo and whether expression of critical molecules is affected by cigarette smoke exposure. Treatment of CAMs on day 5 of
A Hope et al.
Acta physiologica Scandinavica, 119(4), 327-334 (1983-12-01)
Renal blood flow (RBF) is markedly reduced in kidneys with unilateral ureteral obstruction (UUO), possibly due to vascular constriction. Whether obstructive nephropathy is associated with impaired RBF autoregulation is unknown. We therefore investigated RBF autoregulation in obstructed and contralateral unobstructed
G Shakila et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(2), 732-739 (2010-12-25)
The FT-Raman and FT-IR spectra for 3-Ethylpyridine (3-EP) have been recorded in the region 4000-100 cm(-1) and compared with the harmonic vibrational frequencies calculated using HF/DFT (B3LYP) method by employing 6-31G(d,p) and 6-311++G(d,p) basis set with appropriate scale factors. IR
K Riveles et al.
Human reproduction (Oxford, England), 22(2), 346-355 (2006-10-31)
Cigarette smoke from 2R1 research brand cigarettes and specific toxicants in smoke inhibit oviductal functioning. Our purpose was to test the hypothesis that smoke from commercial cigarettes, including harm reduction cigarettes, inhibits oviductal functioning and to measure the concentration of
Protokoły
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde