HAM59000-35
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1001 BFP, volume 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Właściwości
model 1001 BFP
producent / nazwa handlowa
Hamilton 59000-35
Parametry
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
śr. wewn. × śr. zewn.
4.61 mm × 9.02 mm
pojemność
1 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)