Merck
H12455
Sigma-Aldrich
Hexanophenone
99%
Synonim(y):
Amyl phenyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CO(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5105 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
gęstość
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3
Klucz InChI
MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nikola Vaňková et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 152-158 (2015-07-29)
The effect of gradient steepness on the kinetic performance limits and peak compression effects has been assessed in gradient mode for the separation of phenol derivatives using columns packed with 2.6μm core-shell particles. The effect of mobile-phase velocity on peak
Martin Gilar et al.
Journal of chromatography. A, 1381, 110-117 (2015-01-22)
Sample introduction in microfluidic liquid chromatography often generates wide zones rather than peaks, especially when a large sample volume (relative to column volume) is injected. Formation of wide injection zones can be further amplified when the sample is dissolved in
Martin Gilar et al.
Journal of chromatography. A, 1390, 86-94 (2015-03-10)
Chromatographic zone broadening is a common issue in microfluidic chromatography, where the sample volume introduced on column often exceeds the column void volume. To better understand the propagation of wide chromatographic zones on a separation device, a series of MS