Kluczowe dokumenty
319775
Octanophenone
≥99%
Synonim(y):
Caprylophenone
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5044 (lit.)
bp
285-290 °C (lit.)
mp
21.5-23.5 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H20O/c1-2-3-4-5-9-12-14(15)13-10-7-6-8-11-13/h6-8,10-11H,2-5,9,12H2,1H3
Klucz InChI
UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?