Kluczowe dokumenty
GF97077280
Niobium
foil, thickness 0.125 mm, diameter 25 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
NB000344
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 970-772-80
rezystywność
13-16 μΩ-cm, 20°C
Średnica
25 mm
grubość
0.125 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
gęstość
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Klucz InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97077280-100EA | 4061821051158 |
GF97077280-20EA | 4061821051172 |
GF97077280-10EA | 4061821051165 |
GF97077280-50EA | 4061821051189 |