Kluczowe dokumenty
GF74320567
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
NJ125825
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
opis
polyimide insulation
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 743-205-67
Długość
50 m
śr. przewodnika
0.025 mm
grubość izolacji
0.0035 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)