Kluczowe dokumenty
GF62157618
Tungsten/Rhenium
wire, W 95%/Re 5%, 0.2 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonim(y):
W 025410
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 621-576-18
Długość
0.1 m
średnica
0.2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF62157618-1EA4061821149787