Kluczowe dokumenty
GF37309664
Copper
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.1μm, specific density 86.2μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Synonim(y):
Copper, CU004500
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 373-096-64
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
25 mm × 0.1 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)