Kluczowe dokumenty
GF25339822
Carbon
tube, graphite, 50mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 9.5mm, wall thickness 1.6mm, 99.95%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 007400, Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.95%
Postać
tubes
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 253-398-22
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
śr. zewn. × śr. wewn.
12.7 × 9.5 mm
rozmiar × grubość ścianki
50 mm × 1.6 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)