Key Documents
GF12125450
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g, 98%
Synonim(y):
NI076011
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
powder (atomized)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 121-254-50
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)