GF64526665
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 98%
Synonim(y):
NI076011
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder (atomized)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 645-266-65
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)