Key Documents
GF07217119
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 2 m, coil width 192 mm
Synonim(y):
CU130240
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 072-171-19
Długość
2 m
szerokość zwoju
192 mm
grubość
0.016 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)