Kluczowe dokumenty
814475
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
phase IDA, iminodiacetic acid, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opis
AF-Chelate-650M
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
liquid
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh TOYOPEARL® AF, 14475
zakres etykietowania
25-45 μeq/mL ligand density
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
IDA phase, iminodiacetic acid
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Żywica Toyopearl AF-Chelate-650 jest derywatyzowana kwasem iminodioctowym do immobilizowanej chromatografii powinowactwa metali lub IMAC. IMAC działa głównie poprzez wiązanie z histydyną i wolną cysteiną zawierającą sekwencje białek lub peptydów.
Zastosowanie
TOYOPEARL® Affinity Media są stosowane w chromatografii powinowactwa, chromatografii białek i aktywowanych/funkcjonalizowanych matrycach.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
103.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Knör et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 6(3), 470-477 (2008-01-16)
Hemophilia A is currently treated by infusions of the coagulation factor (F) VIII, of which production and purification remain a challenging task. Current purification procedures using immunoaffinity chromatography are cumbersome, expensive, and suffer from the instability of the applied antibody
S Yamauchi et al.
The Journal of biological chemistry, 274(4), 2456-2463 (1999-01-16)
Chondroitin 4-sulfotransferase, which transfers sulfate from 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate to position 4 of N-acetylgalactosamine in chondroitin, was purified 1900-fold to apparent homogeneity with 6.1% yield from the serum-free culture medium of rat chondrosarcoma cells by affinity chromatography on heparin-Sepharose CL-6B, Matrex
Zhenzhen Wen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(20), 1732-1740 (2011-05-17)
In order to improve its stability, immobilized Concanavalin A (Con A) on Toyopearl adsorbents was conjugated with monomethoxy poly(ethylene glycol) succinimidyl propionate (mPEG-SPA) with different molecular weight. A colorimetric method using ninhydrin is proposed to determine the degree of PEGylation;