Kluczowe dokumenty
GF12712610
Aluminum
sphere, 100pcs, diameter 6.0mm, 99%
Synonim(y):
Aluminum, AL006860
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
spheres
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 127-126-10
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
wielkość cząstki
6.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)