Kluczowe dokumenty
GF20784360
Aluminum
sphere, 100pcs, diameter 2.5mm, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 95.2%
Synonim(y):
Aluminum, AL006825
About This Item
Polecane produkty
Próba
95.20%
Formularz
spheres
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 207-843-60
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
Średnica
2.5 mm
wielkość cząstki
2.5 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20784360-1EA | 4061825360850 |