Kluczowe dokumenty
GF09629859
Germanium
sheet, 10x10mm, thickness 0.5mm, single crystal, -111, 100%
Synonim(y):
Germanium, GE003053
About This Item
Polecane produkty
Próba
100%
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 096-298-59
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)