Kluczowe dokumenty
GF24569602
Aluminum
foam, 150x150mm, thickness 30mm, bulk density 0.2g/cm3, porosity 0.93, aluminum 6101 grade, 98.5%
Synonim(y):
Aluminum, AL003860
About This Item
Polecane produkty
Próba
98.50%
Formularz
wire
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 245-696-02
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar × grubość
150x150 mm × 30 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)