Merck
GF04833738
Magnesium
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Synonim(y):
MG006011
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
Beilstein:
4948473
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
powder
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 048-337-38
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
250 μm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)