Kluczowe dokumenty
GF51598761
Aluminum
rod, 200mm, diameter 12.7mm, 99%
Synonim(y):
Aluminum, AL007913
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 515-987-61
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
dł. × śr.
200 mm × 12.7 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)