Kluczowe dokumenty
GF37306267
Aluminum
foam, 150x150mm, thickness 6.35mm, bulk density 0.2g/cm3, porosity 0.93, 2 pores/cm, aluminum 6101 grade, 98.5%
Synonim(y):
Aluminum, AL003805
About This Item
Polecane produkty
Próba
98.5%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 373-062-67
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
dł. × szer. × grubość
150 mm × 150 mm × 6.35 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF37306267-1EA | 4061825391403 |
GF37306267-2EA | 4061829517588 |