GF04266963
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
foil, 150 x 150mm, 0.75mm thickness, annealed
Synonim(y):
FF010300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 042-669-63
rozmiar × grubość
150 mm × 150 mm × 0.75 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04266963-1EA | 4061825418780 |
GF04266963-2EA | 4061829959920 |
GF04266963-5EA | 4061831010930 |