Z279749
Suba-Seal® silicone rubber septa
fits neck I.D., 14.0 mm, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Septa z gumy silikonowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
rubber septa (silicone)
translucent septa
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Właściwości
fits neck I.D. 14.0 mm
producent / nazwa handlowa
Suba-Seal®
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Suba-Seal® silicone rubber septa with turnover flange grips outside of the container neck promote a double seal in conjunction with annular serrations on the hollow plug. The annular serrations of the septa depress themselves against the inside wall of the bottleneck, making each serration a suction sealing point.
Cechy i korzyści
- Półprzezroczysta przegroda z gumy silikonowej
- Nie zawiera pigmentów, wosków ani środków formujących
- Odpowiedni do zastosowań wymagających wysokiej temperatury (200°C w trybie ciągłym lub 400°C w trybie przerywanym)
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Doskonała odporność na działanie światła słonecznego i ozonu
Informacje prawne
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)