Kluczowe dokumenty
Z512842
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 13 mm, fits neck I.D., 11.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiały
rubber septa (silicone)
translucent septa
Właściwości
fits neck I.D. 11.0 mm
opakowanie
pack of 50 ea
śr. zewn. dna
13 mm
Opis ogólny
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)