Wstecz
Serrated silicone rubber septa
Products
Kategoria produktu
septa (7)
Marka
Sigma-Aldrich (7)
Średnica zewnętrzna (mm)
Kolor
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-7 of 7
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z512850
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512826
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 10 mm, fits neck I.D., 8.0 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512869
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 16.5 mm, fits neck I.D., 14.0 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512842
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 13 mm, fits neck I.D., 11.0 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512818
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 8.5 mm, fits neck I.D., 6.5 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512907
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512885
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22