Kluczowe dokumenty
GF03232965
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 100 g
Synonim(y):
LA546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 032-329-65
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
200 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF03232965-1EA4061821153883